1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1597-25G B1597-5G
TCIAB1597-25GEA 468 DKK
TCIAB1597-25G TCIAB1597-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (by GC)
1-Benzyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₁₁H₁₅NO
Kogepunkt: 143°C
MDL Number: MFCD00012132
CAS-nummer: 775-15-5
EINECS: 212-273-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %