trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1574-1G B1574-5G
TCIAB1574-1GEA 509 DKK
TCIAB1574-1G TCIAB1574-5G
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (by HPLC)
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Formel: C₁₄H₁₂O₄S₂
Molekylvægt: 308.37 g/mol
MDL Number: MFCD00066528
CAS-nummer: 963-16-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 230.0 deg-C