cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1573-1G B1573-25G B1573-5G
TCIAB1573-1GEA 353 DKK
TCIAB1573-1G TCIAB1573-25G TCIAB1573-5G
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (by HPLC)
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Formel: C₁₄H₁₂O₄S₂
MDL Number: MFCD00010140
CAS-nummer: 963-15-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%