(tert-Butyl)ethylether ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Ethoxy-2-methylpropane
B1542-25ML B1542-5ML
TCIAB1542-25MLEA 427 DKK
TCIAB1542-25ML TCIAB1542-5ML
(tert-Butyl)ethylether ≥95.0% (by GC)
(tert-Butyl)ethylether
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 70°C
Smeltepunkt: -97
Flammepunkt: –19°C
MDL Number: MFCD00009225
CAS-nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN nummer: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03774
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&vid=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %