tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med calciumcarbonat
B1436-25ML B1436-5ML
TCIAB1436-25MLEA 5080 DKK
TCIAB1436-25ML TCIAB1436-5ML
tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (by GC) stabilised
tert-Butoxydiphenylchlorosilane
Formel: C₁₆H₁₉ClOSi
Kogepunkt: 112°C
Flammepunkt: 56°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077672
CAS-nummer: 17922-24-6
UN nummer: 2986
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %