Octylbutyrat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butanoic acid octyl ester, Butyric acid octyl ester
B24978.18 B24978.30
B24978.18EA 349 DKK
B24978.18 B24978.30
Octylbutyrat ≥97%
Octylbutyrat
Purity: 97% CAS No.: 110-39-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3 Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00048939
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Molekylvægt: 200.32 g/mol
Kogepunkt: 224
Smeltepunkt: –56 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048939
CAS-nummer: 110-39-4
EINECS: 203-762-4