tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1277-25G B1277-500G
TCIAB1277-25GEA 772 DKK
TCIAB1277-25G TCIAB1277-500G
tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl-2-bromopropionate
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Kogepunkt: 62°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00043897
CAS-nummer: 39149-80-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %