Vinyl butyrate 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butyric Acid Vinyl Ester
Stabilization: 4-Methoxyphenol-MEHQ
B0765-25ML B0765-500ML B0765-100ML
TCIAB0765-25MLEA 173 DKK
TCIAB0765-25ML TCIAB0765-500ML TCIAB0765-100ML
Vinyl butyrate 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Vinyl butyrate
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114.14 g/mol
Kogepunkt: 116°C
Flammepunkt: 20°C
MDL Number: MFCD00059410
CAS-nummer: 123-20-6
EINECS: 204-609-4
UN nummer: 2838
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&vid=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %