Amyl butyrate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Butyric Acid Amyl Ester, Pentyl Butyrate
B0755-25ML
B0755-500ML
TCIAB0755-25MLEA
132
DKK
TCIAB0755-25ML
TCIAB0755-500ML
Amyl butyrate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Amyl butyrate
Formel:
C₉H₁₈O₂ Molekylvægt: 158.24 g/mol Flammepunkt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00048850 CAS-nummer: 540-18-1 EINECS: 208-739-2 UN nummer: 2620 ADR: 3 III Merck Index: 14,00604 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |