3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0285-1G B0285-100MG
TCIAB0285-1GEA 2680 DKK
TCIAB0285-1G TCIAB0285-100MG
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (by HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan
Formel: C₂₀H₁₈N₄
MDL Number: MFCD00059316
CAS-nummer: 13412-07-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%