Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis), High Grade til ion-par kromatografi, til LC-MS
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A5722-1G A5722-5G
TCIAA5722-1GEA 559 DKK
TCIAA5722-1G TCIAA5722-5G
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis), High Grade til ion-par kromatografi, til LC-MS
Undecafluorohexanoic acid
Formel: C₆HF₁₁O₂
Kogepunkt: 157°C
Smeltepunkt: 14°C
Massefylde: 1,76
MDL Number: MFCD00198040
CAS-nummer: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01