Dihexylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water til ion-par kromatografi, til LC-MS
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A5705-10ML
A5705-100ML
TCIAA5705-10MLEA
181
DKK
TCIAA5705-10ML
TCIAA5705-100ML
Dihexylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water til ion-par kromatografi, til LC-MS
Dihexylammonium acetate
Formel:
C₁₄H₃₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD03093619 CAS-nummer: 366793-17-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 0.50 to 0.55 mol/L |
Absorbance (230nm) | max. 2.00 |
Absorbance (254nm) | max. 0.20 |
Absorbance (270nm) | max. 0.20 |