Malonamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17939.0E A17939.22 A17939.36
A17939.0EEA 8140 DKK
A17939.0E A17939.22 A17939.36
Malonamid ≥98%
Malonamid
Purity: 98% CAS No.: 108-13-4 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Melting Point: 167-171° Beilstein Reference: 1751401
Formel: C₃H₆N₂O₂
Kogepunkt: 461 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 167…171 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008034
CAS-nummer: 108-13-4
EINECS: 203-553-8