Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water til ion-par kromatografi, til LC-MS
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A5704-100ML A5704-10ML
TCIAA5704-100MLEA 1450 DKK
TCIAA5704-100ML TCIAA5704-10ML
Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L in water til ion-par kromatografi, til LC-MS
Diamylammonium acetate
Formel: C₁₂H₂₇NO₂
MDL Number: MFCD03093618
CAS-nummer: 211676-91-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dd7b03522d5d03ef89acc133b2ab8cade2a26c8&vid=db532c616222d86d85d89bddcc99254457105464&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (230nm) max. 2.000
Absorbance (254nm) max. 0.200
Absorbance (270nm) max. 0.200