(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A3262-5G A3262-25G
TCIAA3262-5GEA 214 DKK
TCIAA3262-5G TCIAA3262-25G
(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate ≥98.0% (by GC)
(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate
Formel: C₆H₁₁NO₃
Kogepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00038239
CAS-nummer: 3619-02-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -98.0 to -88.0 deg (C=1,H2O)