Azetidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A3257-1G
A3257-5G
TCIAA3257-1GEA
641
DKK
TCIAA3257-1G
TCIAA3257-5G
Azetidin ≥98.0% (by GC)
Azetidin
Formel:
C₃H₇N Kogepunkt: 62°C Flammepunkt: -21°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005165 CAS-nummer: 503-29-7 EINECS: 207-963-8 UN nummer: 2733 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |