Acrylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A3243-1G
A3243-5G
TCIAA3243-1GEA
230
DKK
TCIAA3243-1G
TCIAA3243-5G
Acrylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis) stabilised
Acrylic anhydride
Formel:
C₆H₆O₃ Molekylvægt: 126.11 g/mol Kogepunkt: 67°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00048146 CAS-nummer: 2051-76-5 EINECS: 218-128-2 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |