AGK2 ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A3193-5MG
A3193-25MG
A3193-100MG
TCIAA3193-5MGEA
517
DKK
TCIAA3193-5MG
TCIAA3193-25MG
TCIAA3193-100MG
AGK2 ≥97.0% (by HPLC)
AGK2
Formel:
C₂₃H₁₃Cl₂N₃O₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01909444 CAS-nummer: 304896-28-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 9.40 to 10.20 % |