ABT751 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A3169-10MG A3169-50MG
TCIAA3169-10MGEA 731 DKK
TCIAA3169-10MG TCIAA3169-50MG
ABT751 ≥98.0% (by HPLC)
ABT751
Formel: C₁₈H₁₇N₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00910291
CAS-nummer: 141430-65-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.70 to 11.90 %