(R)-(+)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A3085-1G A3085-5G
TCIAA3085-1GEA 641 DKK
TCIAA3085-1G TCIAA3085-5G
(R)-(+)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-(+)-2-Acetoxypropionyl chloride
Formel: C₅H₇ClO₃
Kogepunkt: 53°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27925055
CAS-nummer: 53636-19-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0a4fe3af624fe541985af9f08af32f356ef21a&vid=bb0a4fe3af624fe541985af9f08af32f356ef21a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %