2'-Azido-2'-deoxyuridine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2942-25MG A2942-100MG
TCIAA2942-25MGEA 977 DKK
TCIAA2942-25MG TCIAA2942-100MG
2'-Azido-2'-deoxyuridine ≥98.0% (by HPLC)
2'-Azido-2'-deoxyuridine
Formel: C₉H₁₁N₅O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00043045
CAS-nummer: 26929-65-7
EINECS: 248-113-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 25.00 to 27.00 %