1-Acetyl-5-Bromindolin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2924-5G A2924-25G
TCIAA2924-5GEA 501 DKK
TCIAA2924-5G TCIAA2924-25G
1-Acetyl-5-Bromindolin ≥98.0% (by GC)
1-Acetyl-5-Bromindolin
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00056017
CAS-nummer: 22190-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a192ccc70e59d7cef2e4450a4a7b901f69c4a93d&vid=a192ccc70e59d7cef2e4450a4a7b901f69c4a93d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C