2-Aminooxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Oxazol-2-amine
A2884-5G A2884-1G
TCIAA2884-5GEA 3840 DKK
TCIAA2884-5G TCIAA2884-1G
2-Aminooxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminooxazole
Formel: C₃H₄N₂O
Molekylvægt: 84.10 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07364485
CAS-nummer: 4570-45-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C