5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A2854-5G A2854-25G
TCIAA2854-5GEA 764 DKK
TCIAA2854-5G TCIAA2854-25G
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride
Formel: C₈H₂Cl₂I₃NO₂
Smeltepunkt: 231°C
MDL Number: MFCD00270836
CAS-nummer: 37441-29-5
EINECS: 417-220-1
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %