3-Aminobenzofuran-2-carboxamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A2832-1G A2832-5G
TCIAA2832-1GEA 312 DKK
TCIAA2832-1G TCIAA2832-5G
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide ≥98.0% (by GC)
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
Formel: C₉H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD00457147
CAS-nummer: 54802-10-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C