2-Acetylphenothiazin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl phenothiazin-2-yl ketone, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, ML171
A2815-5G
A2815-25G
TCIAA2815-5GEA
1110
DKK
TCIAA2815-5G
TCIAA2815-25G
2-Acetylphenothiazin ≥98.0% (by GC)
2-Acetylphenothiazin
Formel:
C₁₄H₁₁NOS Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005017 CAS-nummer: 6631-94-3 EINECS: 229-626-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |