4-Amino-2-Chlorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A2784-5G A2784-25G
TCIAA2784-5GEA 444 DKK
TCIAA2784-5G TCIAA2784-25G
4-Amino-2-Chlorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
4-Amino-2-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
MDL Number: MFCD00035926
CAS-nummer: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C