Acrivastine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2764-20MG A2764-100MG
TCIAA2764-20MGEA 583 DKK
TCIAA2764-20MG TCIAA2764-100MG
Acrivastine ≥98.0% (by HPLC)
Acrivastine
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00869830
CAS-nummer: 87848-99-5
Merck Index: 14,00127
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %