4-Amino-3-iodbenzonitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyano-2-iodoaniline
A2747-1G A2747-5G
TCIAA2747-1GEA 386 DKK
TCIAA2747-1G TCIAA2747-5G
4-Amino-3-iodbenzonitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Amino-3-iodbenzonitril
Formel: C₇H₅IN₂
Molekylvægt: 244.03 g/mol
MDL Number: MFCD04039964
CAS-nummer: 33348-34-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&vid=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C