Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 9,10-Diformylanthracene, Anthracene-9,10-dicarbaldehyde
A2664-1G A2664-5G
TCIAA2664-1GEA 887 DKK
TCIAA2664-1G TCIAA2664-5G
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde
Formel: C₁₆H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00045386
CAS-nummer: 7044-91-9
EINECS: 230-322-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C