2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
A2648-1G A2648-5G
TCIAA2648-1GEA 345 DKK
TCIAA2648-1G TCIAA2648-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.1339 g/mol
Kogepunkt: 127°C
MDL Number: MFCD04974124
CAS-nummer: 1483-54-1
EINECS: 216-047-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C