4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
A2644-1G A2644-5G
TCIAA2644-1GEA 403 DKK
TCIAA2644-1G TCIAA2644-5G
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.14 g/mol
MDL Number: MFCD00275473
CAS-nummer: 327-74-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 68.0 deg-C