4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
A2550-1G A2550-5G
TCIAA2550-1GEA 312 DKK
TCIAA2550-1G TCIAA2550-5G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₃NO
Molekylvægt: 115.1735 g/mol
Kogepunkt: 76°C
MDL Number: MFCD02179435
CAS-nummer: 130290-79-8
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %