2-Amino-4-Chlorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-cyanoaniline
A2483-5G A2483-25G
TCIAA2483-5GEA 345 DKK
TCIAA2483-5G TCIAA2483-25G
2-Amino-4-Chlorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Amino-4-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
MDL Number: MFCD00035927
CAS-nummer: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C