3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
A2248-5G A2248-25G
TCIAA2248-5GEA 821 DKK
TCIAA2248-5G TCIAA2248-25G
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Anilino-1-propanol
Formel: C₉H₁₃NO
Kogepunkt: 140°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15206074
CAS-nummer: 31121-11-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %