Ammoniak ∼4% ∼2.0 mol/L in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A2237-500ML A2237-100ML
TCIAA2237-500MLEA 632 DKK
TCIAA2237-500ML TCIAA2237-100ML
Ammoniak ∼4% ∼2.0 mol/L in isopropanol (IPA)
Ammonia
Formel: NH₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011418
CAS-nummer: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN nummer: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b491975e869699a3c81973c7bfe46ca25190b9c1&vid=20432960c963c0f3a85c568a7837bba053092f15&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 4.0 to 4.5 w/w%