Glycerintriacetat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
139220010 139220025 139225000 139220100 139220000
ACRO139220010EA 566 DKK
ACRO139220010 ACRO139220025 ACRO139225000 ACRO139220100 ACRO139220000
Glycerintriacetat 99%
Glycerintriacetat
Formel: C₉H₁₄O₆
Kogepunkt: 258 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 1,155 g/cm³
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008716
CAS-nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Density (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml
GC ≥98.5 %