2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A2030-25G A2030-500G A2030-100G
TCIAA2030-25GEA 181 DKK
TCIAA2030-25G TCIAA2030-500G TCIAA2030-100G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Kogepunkt: 195°C
MDL Number: MFCD00021643
CAS-nummer: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C