Aminoferrocene ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ferrocenylamine
A1601-100MG A1601-1G
TCIAA1601-100MGEA 526 DKK
TCIAA1601-100MG TCIAA1601-1G
Aminoferrocene ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Aminoferrocene
Formel: C₁₀H₂FeN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03844760
CAS-nummer: 1273-82-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %