1,3-Adamantanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1531-25G A1531-5G
TCIAA1531-25GEA 1240 DKK
TCIAA1531-25G TCIAA1531-5G
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (by GC)
1,3-Adamantanediol
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Smeltepunkt: 258°C
MDL Number: MFCD00154013
CAS-nummer: 5001-18-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %