N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
A1373-1G
A1373-25G
A1373-5G
TCIAA1373-1GEA
411
DKK
TCIAA1373-1G
TCIAA1373-25G
TCIAA1373-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 98,0 GC, T
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Formel:
C₉H₂₀N₂O₂ Molekylvægt: 188.27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210019 CAS-nummer: 68076-36-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |