Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1304-1G A1304-5G
TCIAA1304-1GEA 329 DKK
TCIAA1304-1G TCIAA1304-5G
Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (by GC)
Methyl-2-acetamidoacrylate
Formel: C₆H₉NO₃
Kogepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013394
CAS-nummer: 35356-70-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C