(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1299-25G A1299-5G
TCIAA1299-25GEA 3240 DKK
TCIAA1299-25G TCIAA1299-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formel: C₅H₈O₄
Kogepunkt: 142°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191370
CAS-nummer: 6034-46-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -55.0 deg (C=7, CHCl3)