(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1297-1G A1297-5G
TCIAA1297-1GEA 304 DKK
TCIAA1297-1G TCIAA1297-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
Formel: C₅H₇ClO₃
Kogepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145252
CAS-nummer: 36394-75-9
EINECS: 420-610-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %