Bismutcarbonat basisk
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
A12483.0B A12483.18 A12483.30
A12483.0BEA 3480 DKK
A12483.0B A12483.18 A12483.30
Bismutcarbonat basisk
Bismutcarbonat basisk
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Formel: (BiO)₂CO₃
Massefylde: 6,86
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010877
CAS-nummer: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 14,1282