N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane
A1280-25G
A1280-500G
TCIAA1280-25GEA
526
DKK
TCIAA1280-25G
TCIAA1280-500G
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (by GC)
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine
Formel:
C₇H₁₈N₂O₂ Molekylvægt: 162.23 g/mol Kogepunkt: 207°C Flammepunkt: 138°C |
MDL Number:
MFCD00047971 CAS-nummer: 4985-85-7 EINECS: 225-642-0 UN nummer: 2735 ADR: 8 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |