Hexyl acrylate ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med hydroquinon
A1257-25ML
A1257-500ML
TCIAA1257-25MLEA
247
DKK
TCIAA1257-25ML
TCIAA1257-500ML
Hexyl acrylate ≥96.0% (by GC) stabilised
Hexyl acrylate
Formel:
C₉H₁₆O₂ Kogepunkt: 89°C Flammepunkt: 68°C |
MDL Number:
MFCD00048881 CAS-nummer: 2499-95-8 EINECS: 219-698-5 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |