2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1235-25G A1235-500G A1235-100G
TCIAA1235-25GEA 140 DKK
TCIAA1235-25G TCIAA1235-500G TCIAA1235-100G
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molekylvægt: 143.19 g/mol
Kogepunkt: 161°C
Flammepunkt: 59°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038233
CAS-nummer: 2439-35-2
EINECS: 219-460-0
UN nummer: 3302
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %