Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1226-1G A1226-5G
TCIAA1226-1GEA 723 DKK
TCIAA1226-1G TCIAA1226-5G
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate
Formel: C₁₂H₁₂O₆
MDL Number: MFCD00143241
CAS-nummer: 71932-29-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C