(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
A1174-10G A1174-25G
TCIAA1174-10GEA 1040 DKK
TCIAA1174-10G TCIAA1174-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 98,0 GC, T
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molekylvægt: 176.26 g/mol
MDL Number: MFCD00082766
CAS-nummer: 114715-38-7
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.3 to +9.7 deg (C=5, H2O)